accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 181308-57-6

IUPAC Nombre: tert-butyl N-(4-formylcyclohexyl)carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-(4-formylcyclohexyl)carbamate
Peso molecular (g/mol): 227.3
Fórmula molecular: C12H21NO3
InChi Key: GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados