accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClNHO(E)

CAS RN 18097-52-4

IUPAC Nombre: 4-chloro-2-[(E)-(hydroxyimino)(phenyl)methyl]aniline
Sinónimos: 4-chloro-2-[(E)-(hydroxyimino)(phenyl)methyl]aniline
Peso molecular (g/mol): 246.69
Fórmula molecular: C13H11ClN2O
InChi Key: GCAVNCINXJNLED-DTQAZKPQSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)C=C1\C(=N\O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados