CAS RN 1808255-64-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
STEMCELL Technologies BIX01294 (Trihydrochloride Hydrate)
Epigenetic modifier; Inhibits G9a histone methyltransferase