accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClCH3NONHH3CCH3

CAS RN 18010-40-7

IUPAC Nombre: hydrogen 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide chloride
Sinónimos: hydrogen bupivacaine chloride
Peso molecular (g/mol): 324.89
Fórmula molecular: C18H29ClN2O
InChi Key: SIEYLFHKZGLBNX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCCCN1CCCCC1C(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados