CAS RN 1797905-42-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2-fluoro-alfa-(2-metil-1-oxopropil)-gamma-oxo-N, beta-difenil-bencenobutanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-fluoro-alfa-(2-metil-1-oxopropil)-gamma-oxo-N, beta-difenil-bencenobutanamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.