CAS RN 1797132-60-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[(3,4-Dimetoxi-2-piridinil)metil] Pantoprazol Sulfona (mezcla de isómeros 1 y 3), TRC
CAS: 1797132-60-5 Fórmula molecular: C24H24F2N4O7S Peso molecular (g/mol): 550.53 Sinónimo: 5-(Difluoromethoxy)-1-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole,Pantoprazole Impurity SMILES: COc1ccnc(Cn2c(nc3cc(OC(F)F)ccc23)S(=O)(=O)Cc4nccc(OC)c4OC)c1OC