CAS RN 1797121-82-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[Beta-Hidroxi-Beta-(4-hidroxifenil)etilo] ractopamina (mezcla de diastereomeros), TRC
CAS: 1797121-82-4 Fórmula molecular: C26H31NO5 Peso molecular (g/mol): 437.53 Nombre IUPAC: 4-[3-[bis[2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]butil]fenol SMILES: CC(CCc1ccc(O)cc1)N(CC(O)c2ccc(O)cc2)CC(O)c3ccc(O)cc3