CAS RN 1795785-97-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desmetil L-Ergotionona-D6 Éster Metílico, TRC
CAS: 1795785-97-5 Fórmula molecular: C9H9D6N3O2S Peso molecular (g/mol): 235.34 Sinónimo: (S)-alpha-(Dimethylamino)-2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazole-4-propanoic-d6 Acid Methyl Ester,N,N-Dimethyl-2-mercapto-L-histidine-d6 Methyl Ester Nombre IUPAC: metil(2S)-2-[bis(trideuteriometil)amino]-3-(2-sulfanilideno-1,3-dihidroimidazol-4-il)propanoato SMILES: [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]