CAS RN 1795143-63-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Glycidil Eicosapentaenoato-d5, TRC
CAS: 1795143-63-3 Fórmula molecular: C23H29D5O3 Peso molecular (g/mol): 363.55 Sinónimo: (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Glycidyl-d5 Ester,EPA Glycidyl-d5 Ester; SMILES: O=C(OC([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC