accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)HNO(S)NHONNBOHHO

CAS RN 179324-69-7

IUPAC Nombre: [(1R)-3-methyl-1-[(2S)-3-phenyl-2-[(pyrazin-2-yl)formamido]propanamido]butyl]boronic acid
Sinónimos: bortezomib velcade
Peso molecular (g/mol): 384.24
Fórmula molecular: C19H25BN4O4
InChi Key: GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
SMILES: CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C1=CN=CC=N1)B(O)O
Peso molecular (g/mol) 
  • (8)
  • (3)
Cantidad 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (5)
  • (3)
Forma física 
  • (2)
  • (1)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)