CAS RN 17808-21-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro-D, L-triptófano, TRC
CAS: 17808-21-8 Fórmula molecular: C11 H11 Cl N2 O2 Peso molecular (g/mol): 238.67 Nombre IUPAC: Ácido 2-amino-3-(6-cloro-1H-indol-3-il)propanoico SMILES: NC(Cc1c[nH]c2cc(Cl)ccc12)C(=O)O