accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OH2NNHNOONOOF

CAS RN 178065-29-7

IUPAC Nombre: 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methylpentanamide
Sinónimos: 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methylpentanamide
Peso molecular (g/mol): 314.27
Fórmula molecular: C12H15FN4O5
InChi Key: WCOZOJGXDVGGIK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados