CAS RN 1772578-77-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (S,E)-2-(3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-3-(3-(2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil)fenil)propil)benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (S,E)-2-(3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-3-(3-(2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil)fenil)propil)benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (S,E)-2-(3-((terc-butildimetilsilil)oxi)-3-(3-(2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil)fenil)propil)benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.