CAS RN 17592-07-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Taquisterol3 (80%), TRC
CAS: 17592-07-3 Fórmula molecular: C27 H44 O Peso molecular (g/mol): 384.64 Sinónimo: (1S)-3-[(1E)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol,9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol, (3β,6E)- (9CI),Tachysterol3 (6CI,7CI,8CI) Nombre IUPAC: (1S)-3-[(E)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,3,3a,6,7-hexahidroinden-4-il]etenoilo-4-metilciclohex-3-en-1-ol SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C\C3=C(C)CC[C@H](O)C3