accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOFFF

CAS RN 175230-50-9

IUPAC Nombre: propan-2-yl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Sinónimos: isopropyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
Peso molecular (g/mol): 198.14
Fórmula molecular: C7H9F3O3
InChi Key: XLBGYZLICFMDDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)OC(=O)CC(=O)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados