CAS RN 172016-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido (1R,2S,3R,5S,DeltaZ)-2-(terc-butildifenilsililoxi)metil-5-hidroxi-3-tetrahidropiraniloxi-ciclopentanohept-Delta-enoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (1R,2S,3R,5S,DeltaZ)-2-(terc-butildifenilsililoxi)metil-5-hidroxi-3-tetrahidropiraniloxi-ciclopentanohept-Delta-enoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.