CAS RN 171596-43-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico Metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido (1S,3S)-1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.