CAS RN 1714147-49-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-Desmetil-S-(2-hidroxi-2-metilpropilo) Rosuvastatina tert-éster butílico, TRC
CAS: 1714147-49-5 Fórmula molecular: C29H42FN3O7S Peso molecular (g/mol): 595.72 Sinónimo: Rosuvastatin EP Impurity A T-Butyl Ester SMILES: FC1=CC=C(C2=NC(N(C)S(=O)(CC(O)(C)C)=O)=NC(C(C)C)=C2/C=C\C(O)CC(O)CC(OC(C)(C)C)=O)C=C1