CAS RN 171338-27-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-(R)-[1-(R)-(3,5-Bis(trifluorometil)fenil)etoxi]-3-(S)-fluorofenilmorfolina[aprepitant-M2], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(R)-[1-(R)-(3,5-Bis(trifluorometil)fenil)etoxi]-3-(S)-fluorofenilmorfolina[aprepitant-M2], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-(R)-[1-(R)-(3,5-Bis(trifluorometil)fenil)etoxi]-3-(S)-fluorofenilmorfolina[aprepitant-M2], TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.