accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNONHONNN

CAS RN 170364-57-5

IUPAC Nombre: 3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-4-(1-{1-[(pyridin-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}-1H-indol-3-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Sinónimos: enzastaurin
Peso molecular (g/mol): 515.62
Fórmula molecular: C32H29N5O2
InChi Key: AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=C(C2=CC=CC=C12)C1=C(C(=O)NC1=O)C1=CN(C2CCN(CC3=CC=CC=N3)CC2)C2=CC=CC=C12
Grado 
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)