CAS RN 16893-41-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cesio hexafluorofosfato, TRC
CAS: 16893-41-7 Fórmula molecular: CsF6P Peso molecular (g/mol): 277.87 Nombre IUPAC: cesio; hexafluorofosfato SMILES: [Cs+].F[P-](F)(F)(F)(F)F