CAS RN 167997-11-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido (6alfa,11beta,17alfa)-11,17-dihidroxi-6-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (6alfa,11beta,17alfa)-11,17-dihidroxi-6-metil-3-oxoandrosta-1,4-dieno-17-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.