accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3CH3H3C

CAS RN 1667-01-2

IUPAC Nombre: 1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 162.23
Fórmula molecular: C11H14O
InChi Key: XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados