accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOO

CAS RN 16606-55-6

IUPAC Nombre: 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
Sinónimos: propylene carbonate arconate 5000 propylene carbonate preparation 4-methyldioxalone-2 propylene glycol cyclic carbonate propylenester kyseliny uhlicite carbonic acid, cyclic propylene ester carbonic acid, cyclic propylene ether 1,2-propylene carbonate dipropylene carbonate
Peso molecular (g/mol): 102.09
Fórmula molecular: C4H6O3
InChi Key: RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1COC(=O)O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados