CAS RN 1657014-33-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isómero de febuxostato n-butilo, TRC
CAS: 1657014-33-9 Fórmula molecular: C16H16N2O3S Peso molecular (g/mol): 316.37 Sinónimo: 2-(4-Butoxy-3-cyanophenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid SMILES: OC(C(SC(C1=CC(C#N)=C(OCCCC)C=C1)=N2)=C2C)=O