CAS RN 1654820-87-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dihidrodiol Ibrutinib, TRC
CAS: 1654820-87-7 Fórmula molecular: C25H26N6O4 Peso molecular (g/mol): 474.51 Sinónimo: 1-[3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl]-2,3-dihydroxypropan-1-one,1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-2,3-dihydroxy-1-propanone,PCI 45227 SMILES: NC1=C2C(N([C@@H]3CCCN(C(C(O)CO)=O)C3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1