CAS RN 1644551-84-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3Beta)-3-(3-Azidopropoxi)solanida-5-eno, TRC
CAS: 1644551-84-7 Fórmula molecular: C30H48N4O Peso molecular (g/mol): 480.73 Sinónimo: (4S,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,9aR,12S,14aS,15aS,15bS)-4-(3-Azidopropoxy)-6a,8a,9,12-tetramethyl-3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,9,9a,10,11,12,13,14a,15,15a,15b-icosahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]indolizine SMILES: C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@H](CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)OCCCN=[N+]=[N-])N2C1