accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 162271-10-5

IUPAC Nombre: 2-bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Sinónimos: 2-bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Peso molecular (g/mol): 218.05
Fórmula molecular: C7H8BrNO2
InChi Key: CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COCOC1=C(Br)N=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados