CAS RN 161797-99-5
IUPAC Nombre:
ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-3H-1,3-thiazole-5-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
263.31
Fórmula molecular:
C13H13NO3S
InChi Key:
VBAMDWNNTNVLAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=C(C)NC(S1)=C1C=CC(=O)C=C1
1
–
2
de
2
resultados
1
2-(4-hidroxifenil)-4-metiltiazol-5-carboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-(4-Hidroxifenil)-4-metiltiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 161797-99-5 Fórmula molecular: C13H13NO3S Peso molecular (g/mol): 263.31 Número MDL: MFCD03700424 Clave InChI: VBAMDWNNTNVLAV-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 7172170 Nombre IUPAC: ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate SMILES: CCOC(=O)C1=C(C)NC(S1)=C1C=CC(=O)C=C1