CAS RN 161617-44-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Disulfonato de 4-[1-(4-yodofenil)-5-(2,4-dinitrofenil)-formaz-3-il]-1,3-benceno, sal disódica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Disulfonato de 4-[1-(4-yodofenil)-5-(2,4-dinitrofenil)-formaz-3-il]-1,3-benceno, sal disódica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Disulfonato de 4-[1-(4-yodofenil)-5-(2,4-dinitrofenil)-formaz-3-il]-1,3-benceno, sal disódica, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.