CAS RN 1612177-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
25-Hidroxivitamina D2 3-Hemisuccinato, TRC
CAS: 1612177-56-6 Fórmula molecular: C32H48O5 Peso molecular (g/mol): 512.72 Sinónimo: Butanedioic Acid 1-[(1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,2E,4S)-5-hydroxy-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexyl] Ester,25-OH Vitamin D2 3-Succinate SMILES: C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OC(=O)CCC(=O)O)\CCC[C@]12C