CAS RN 160169-49-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Oxo-(-)-lentiginosina, TRC
CAS: 160169-49-3 Fórmula molecular: C8 H13 N O3 Peso molecular (g/mol): 171.19 Nombre IUPAC: (1R,2S,8aR)-1,2-dihidroxi-2,5,6,7,8,8a-hexahidro-1H-indolizina-3-una SMILES: O[C@H]1[C@H](O)C(=O)N2CCCC[C@H]12