CAS RN 160067-63-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-(2-acetamido-2-desoxi-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-glucopiranosil)-N-Fmoc-L-serina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.