CAS RN 1596-67-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Tironina, 95%, TRC
CAS: 1596-67-4 Fórmula molecular: C15 H15 N O4 Peso molecular (g/mol): 273.28 Sinónimo: L-Thyronine, 95%,O-(4-Hydroxyphenyl)-L-tyrosine,Desiodothyroxine,β-(p-Hydroxyphenoxy)phenylalanine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)fenil]ácido propanoico SMILES: N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(=O)O