CAS RN 1593543-00-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3'S)-ent-Ezetimibe, TRC
CAS: 1593543-00-0 Fórmula molecular: C24 H21 F2 N O3 Peso molecular (g/mol): 409.43 Sinónimo: 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3S,4R)-,(3S,4R)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-propyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one,(3S,4R)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one,S,S,R-Ezetimibe (USP) Nombre IUPAC: (3S,4R)-1-(4-fluorofenil)-3-[(3S)-3-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil]-4-(4-hidroxifenil)azetida-2-one SMILES: O[C@@H](CC[C@H]1[C@@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4