accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3H3CNCH3OH3CH3C

CAS RN 158493-17-5

IUPAC Nombre: 1,4a,6a,10-tetramethyl-7-(6-methylheptan-2-yl)-hexadecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinolin-2-one
Sinónimos: 1,4a,6a,10-tetramethyl-7-(6-methylheptan-2-yl)-dodecahydro-3H-indeno[5,4-f]quinolin-2-one
Peso molecular (g/mol): 415.71
Fórmula molecular: C28H49NO
InChi Key: XUTZDXHKQDPUMA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3C(C)CC4N(C)C(=O)CCC4(C)C3CCC12C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados