CAS RN 1579939-34-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de etidio-D5, TRC
CAS: 1579939-34-6 Fórmula molecular: C21H15D5BrN3 • x(HBr) Peso molecular (g/mol): 399.3 Sinónimo: 3,8-Diamino-5-(ethyl-d5)-6-phenylphenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt,2,7-Diamino-10-(ethyl-d5)-9-phenylphenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt,2,7-Diamino-9-phenyl-10-(ethyl-d5)phenanthridinium Bromide Hydrodromide Salt,2,7-Diamino-9-phenylphenanthridine-d5 Ethobromide Hydrodromide Salt,Dromilac-d5 Hydrodromide Salt,Homidium-d5 Bromide Hydrodromide Salt Nombre IUPAC: 3,8-diamino-5-(etil-d5)-6-fenilfenanitidina-5-bromuro de lio SMILES: NC(C=C1)=CC2=C1C3=CC=C(N)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=[N+]2C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H].[Br-]