accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1576-84-7

IUPAC Nombre: but-3-en-1-yl acetate
Sinónimos: but-3-en-1-yl acetate
Peso molecular (g/mol): 114.14
Fórmula molecular: C6H10O2
InChi Key: IEKXSSZASGLISC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCCC=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados