CAS RN 156965-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
ZK 159222, TRC
CAS: 156965-15-0 Fórmula molecular: C32H48O5 Peso molecular (g/mol): 512.72 Sinónimo: ZK 159222,1-[(1α,3β,5Z,7E,22E,24R)-1,3,24-Trihydroxy-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-yl]-cyclopropanecarboxylic Acid Butyl Ester Nombre IUPAC: butilo 1-[(E,1R,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-dihidroxi-2-metilideneciclohexilideno]etilideno]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]-1-hidroxipent-2-enil]ciclopropano-1-carboxilato SMILES: CCCCOC(=O)C1(CC1)[C@H](O)\C=C\[C@@H](C)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C