accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NNHNOONOO

CAS RN 1567-89-1

IUPAC Nombre: 1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine
Sinónimos: 1-(2,4-dinitrophenyl)-2-(propan-2-ylidene)hydrazine
Peso molecular (g/mol): 238.2
Fórmula molecular: C9H10N4O4
InChi Key: YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=NNC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados