accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3COHO

CAS RN 1563-38-8

IUPAC Nombre: 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol
Sinónimos: carbofuran phenol carbofuran 7-phenol carbofuranphenol
Peso molecular (g/mol): 164.2
Fórmula molecular: C10H12O2
InChi Key: WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CC2=CC=CC(O)=C2O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados