accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONHFF

CAS RN 155997-19-6

IUPAC Nombre: N-(2,6-difluorophenyl)-4-methoxybenzamide
Sinónimos: N-(2,6-difluorophenyl)-4-methoxybenzamide
Peso molecular (g/mol): 263.24
Fórmula molecular: C14H11F2NO2
InChi Key: NDUMEFRGYXBRDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=C(F)C=CC=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados