CAS RN 155852-41-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico del Ácido 2,3-Dihidro-5-benzofuranacético, TRC
CAS: 155852-41-8 Fórmula molecular: C11 H12 O3 Peso molecular (g/mol): 192.21 Nombre IUPAC: Acetato de metil 2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il)acetato SMILES: COC(=O)Cc1ccc2OCCc2c1