CAS RN 15569-85-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac-Cotinine, TRC
CAS: 15569-85-4 Fórmula molecular: C10 H12 N2 O Peso molecular (g/mol): 176.22 Sinónimo: rac-Cotinine,rac-Cotinine Nombre IUPAC: 1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una SMILES: CN1C(CCC1=O)c2cccnc2