CAS RN 155051-97-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
8Beta-Hidroxi-10-oxo-8,14-dihidrotebaína, TRC
CAS: 155051-97-1 Fórmula molecular: C19H21NO5 Peso molecular (g/mol): 343.37 Sinónimo: (5alpha,8beta)-6,7-didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-morphinan-10-one Nombre IUPAC: (4S,5R,7aR,12bS)-5-hidroxi-7,9-dimetoxi-3-metil-1,2,4,4a,5,7a-hexahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-13-one SMILES: COC1=C[C@H](O)C2[C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45