CAS RN 154928-41-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-2-aminopropano-3-ol, TRC
CAS: 154928-41-3 Fórmula molecular: C24H27NO4 Peso molecular (g/mol): 393.48 Sinónimo: 2-Amino-3-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-1-propanol SMILES: COc1ccc(cc1)C(OCC(N)CO)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3