accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHBrClClBrHO

CAS RN 15435-29-7

IUPAC Nombre: 2-bromo-6-[(3-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-4-chlorophenol
Sinónimos: bromochlorophen bromochlorophene
Peso molecular (g/mol): 426.91
Fórmula molecular: C13H8Br2Cl2O2
InChi Key: TYBHZVUFOINFDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1CC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados