CAS RN 151455-33-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Arbidol Sulfóxido, TRC
CAS: 151455-33-3 Fórmula molecular: C22H25BrN2O4S Peso molecular (g/mol): 493.41 Sinónimo: 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfinyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester Nombre IUPAC: etil 2-(benzenosulfinilmetil)-6-bromo-4-[(dimetilamino)metilo]-5-hidroxi-1-metilindol-3-carboxilato SMILES: CCOC(=O)c1c(CS(=O)c2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13