CAS RN 14899-36-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dexametasona 21-Palmitato, TRC
CAS: 14899-36-6 Fórmula molecular: C38 H59 F O6 Peso molecular (g/mol): 630.87 Sinónimo: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexadecyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione,Dexamethasone Palmitate,Limethason,Limethasone,Lipotalon; Nombre IUPAC: [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] hexadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C