accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCl(Z)

CAS RN 1476-11-5

IUPAC Nombre: (2Z)-1,4-dichlorobut-2-ene
Sinónimos: 1,4-dichloro-2-butene(cis)
Peso molecular (g/mol): 124.99
Fórmula molecular: C4H6Cl2
InChi Key: FQDIANVAWVHZIR-UPHRSURJSA-N
SMILES: ClC\C=C/CCl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (1)
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)